Přeskočit na
686891
Chiralyst P618
Umicore, powder
Synonyma:
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer, Di(μ-chloro)dichlorobis(pentamethylcyclopentadiene)dirhodium(III), 1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl-, rhodium complex, Bis(dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(pentamethylcyclopentadienylrhodium dichloride), Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(II) dimer, Tetrachlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 550,00 Kč
7 162,50 Kč
2 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[Rh(C5Me5)Cl2]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
618.08
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
7 162,50 Kč
Ceníková cena9 550,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Chiralyst P618, Umicore
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: rhodium, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES string
Cl[Rh]Cl.Cl[Rh]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Application
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer can be used as a catalyst for:
  • The synthesis of multiaryl substituted naphthols via dual C-H bond functionalization of 2-aryloxypyridines.
  • Regioselective C-N bond formation of azo compounds, wherein azide acts as a nitrogen source.
  • Annulation of N-benzoylsulfonamide with isocyanide via C-H bond activation.
Umicore Precatalysts for Asymmetric and Cross-Coupling Catalysis
Catalyst for:
  • Oxidative olefination reactions
  • C-C bond cleavage of secondary alcohols
  • Ortho C-H olefination of phenol derivatives
  • Oxidative annulation of pyridines
  • Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
  • Amidation reactions
  • Reductive alkylation reactions
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
683167683213683132
description
Umicore
description
Umicore
description
Umicore, 97%
description
Umicore, 98%
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
core: rhodium, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)