Přeskočit na
329878
Water-18O
(for PET), 97 atom % 18O
Synonyma:
18O Water
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 820,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 400,00 Kč
20 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
131 900,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
263 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H218O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
20.02
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % 18O
Assay:
≥99%
Mass shift:
M+2
Form:
liquid
4 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Normalized with respect to hydrogen
Quality Segment
isotopic purity
97 atom % 18O
assay
≥99%
form
liquid
technique(s)
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
compatibility
(for PET)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
General description
Water-18O is an isotopic analogue of water.
Application
Water-18O is an isotopically modified water, which is appropriate for PET applications.
It can also be used:
  • In paleoclimatology, hydrology, and plant ecology to determine soil stable oxygen isotope analysis of plant cellulose using δ18O.
  • To determine the diffusion of moisture into crystals using secondary ion mass spectrometry (SIMS).
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Packaged in septum-sealed serum bottles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
487090332089902187
description
(for PET), 97 atom % 18O
description
99 atom % 18O
description
10 atom % 18O
description
(for PET), ≥98 atom % 18O
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
technique(s)
PET imaging: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
PET imaging: suitable
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥99%
isotopic purity
97 atom % 18O
isotopic purity
99 atom % 18O
isotopic purity
10 atom % 18O
isotopic purity
≥98 atom % 18O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water-18O
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)