Hlavní dokumenty
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H21N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.28
Beilstein/REAXYS Number:
4174812
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
InChI key
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
accessory
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)