Doporučené produkty
assay
99%
mp
84-85 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H11N/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)16-15/h1-11H
Inchi Key
FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2b(24410)
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)