Přeskočit na
294942
N,N-Dicyclohexylmethylamine
97%
Synonyma:
N-Methyldicyclohexylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 590,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 280,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H11)2NCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-453-4
Beilstein/REAXYS Number:
2074991
MDL number:
Assay:
97%
2 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
InChI key
GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dicyclohexylmethylamine has been employed as:
  • catalyst during O-phenylation of tertiary alcohol with organobismuth(V) compounds
  • base during Pd-catalyzed 5-endo-trig cyclization of 1-(o-bromophenyl)-2-methylprop-2-en-1-ol
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
186317
description
97%
description
99%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
amide
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
110 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?