Přeskočit na
294438
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
97%
Synonyma:
Azoic Diazo No. 37, Fast Red GG salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 710,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4N3O2 · BF4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.92
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-261-1
Beilstein/REAXYS Number:
3599869
MDL number:
4 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
composition
Carbon 29.3-31.5%,Nitrogen 17.1-18.4%
technique(s)
titration: suitable
color
light brown
mp
144-148 °C (dec.)
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL
density
1.66 g/cm3 at 25 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
InChI key
AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, also known as Fast Red GG is a Diazonium salt/diazo dye. It is commonly used for the histochemical detection of bilirubin and indolamines.
Application
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in ellipsometry. It has also been used for surface modification of carbon nanotubes (CNTs).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F8761368881FBS25
description
97%
description
diazonium dye
description
Dye content 15 %
description
Preweighed Capsules
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
light brown
color
orange to very dark orange, and Orange-Brown to Very Dark Orange-Brown and Red to Very Dark
color
-
color
-
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)