Merck
F8761
Fast Garnet GBC sulfate salt
Powder
Synonyma:
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzenediazonium salt, 4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene diazotated, Azoic Diazo No. 4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H14N4O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
334.35
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
202-985-4
MDL number:
Colour Index Number:
37210
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fast Garnet GBC sulfate salt, diazonium dye
Quality Segment
form
powder
composition
Dye Content Calculated, ≥90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange, and Orange-Brown to Very Dark Orange-Brown and Red to Very Dark
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
General description
Fast Garnet GBC is a diazonium dye and is mainly required in azo-dye methods. In alkaline phosphatase staining, it reacts with α-naphthol to give a red insoluble azo dye at the site of enzyme activity.
Application
Fast Garnet GBC sulfate salt has been used for the staining of aspartate aminotransferase activity. It has been used for measuring of the non-specific esterase activity.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)