Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 743,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 640,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H7NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-748-3
Beilstein/REAXYS Number:
82134
MDL number:
743,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
183-185 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-Pyroglutamic acid serves as a chiral building block and a chiral auxiliary in asymmetric synthesis.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99% | assay 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 183-185 °C (lit.) | mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 160-163 °C (lit.) |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?