Hlavní dokumenty
288160
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Synonyma:
Trisodium hexachloroiridium(3-)hydrate
About This Item
Lineární vzorec:
Na3IrCl6 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
473.90 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form:
powder
form
powder
Quality Level
concentration
35-40% Ir (gravimetric)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
InChI key
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)