Přeskočit na
283622
Nickel(II) hydroxide
Synonyma:
Nickel dihydroxide, Nickelous hydroxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 360,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 770,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ni(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.71
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-008-5
MDL number:
Form:
powder
3 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: nickel
concentration
60.0-70.0% Ni (EDTA titration)
mp
230 °C (lit.)
density
4.1 g/mL (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
O[Ni]O
InChI
1S/Ni.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
Application
Nickel hydroxide was used as a reference material in a study where the influence of stacking faults on the electrochemical activity of Ni(OH)2 electrodes was studied.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
941824544183656895
Nickel(II) hydroxide battery grade, ≥99.9% trace metals basis
941824
Nickel(II) hydroxide
description
-
description
battery grade, ≥99.9% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
230 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
density
4.1 g/mL (lit.)
density
-
density
-
density
-
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
-
reaction suitability
core: nickel
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel
reaction suitability
core: nickel
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) hydroxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
12054-48-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?