Hlavní dokumenty
281034
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
99%
Synonyma:
Tetraphenylboron tetrabutylammonium
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
561.69
Beilstein/REAXYS Number:
3857215
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
mp
230-236 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChI key
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)