280550
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine hydrochloride
95%
Synonyma:
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine, Diphenylpyraline hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
mp
203-205 °C (lit.)
functional group
ether
phenyl
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H
InChI key
LPRLDRXGWKXRMQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Související kategorie
General description
Application
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)