Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 710,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H14O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-449-2
Beilstein/REAXYS Number:
1796169
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
crystals
1 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98.0%
form
crystals
mp
75-78 °C
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
COC(=O)CC(O)(CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O7/c1-14-6(10)4-9(13,8(12)16-3)5-7(11)15-2/h13H,4-5H2,1-3H3
InChI key
HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% | description ≥97.0% | description ≥98.0% (GC) | description purum p.a., ≥99.0% (NT) |
| assay ≥98.0% | assay ≥97.0% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystals | form - | form liquid | form liquid |
| mp 75-78 °C | mp - | mp - | mp 275 °C (dec.) (lit.) |
| functional group ester | functional group ester, hydroxyl | functional group ester, hydroxyl | functional group - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?