Merck
264431
2,6-Difluorobenzyl bromide
97%
Synonyma:
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
F2C6H3CH2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
285-652-6
Beilstein/REAXYS Number:
2083943
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
52-55 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Difluorobenzyl bromide has been used:
  • as reagent in alkylation of the quinazoline-2-thioxo-4-one
  • in the synthesis of 1,3,5-triazine-2,4,6-triones
  • in the preparation of new classes of inhibitors of bovine viral diarrhea virus (as a surrogate virus for hepatitis C virus)
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)