Merck
255912
Barium acetate
99.999% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3COO)2Ba
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
255.42
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-849-0
Beilstein/REAXYS Number:
3693411
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
99.999% trace metals basis
form
powder or crystals
reaction suitability
core: barium
SMILES string
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium acetate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)