Merck
255327
Tripropyl phosphate
99%
Synonyma:
Tri-n-propyl phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2O)3P(O)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
224.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-151-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
CCCOP(=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C9H21O4P/c1-4-7-11-14(10,12-8-5-2)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI key
RXPQRKFMDQNODS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tripropyl phosphate is an organophosphorus flame retardant and plasticizer.
Application
Tripropyl phosphate has been used as external standard in sampling of organophosphate triesters in indoor air by using solid phase extraction cartridges.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)