Hlavní dokumenty
254320
Sigma-Aldrich
Zinc telluride
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Lineární vzorec:
ZnTe
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
deposition grade
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
particle size
−100 mesh
density
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
InChI key
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3