Přeskočit na
246514
Cyclohexyl acetate
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
877,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOC6H11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-736-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
877,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
General description
The dermatologic and toxicologic review of cyclohexyl acetate, used as a fragrance material, was presented.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W234907166170W339008
description
99%
description
≥98%, FG
description
99%
description
≥96%, FG
assay
99%
assay
≥98%
assay
99%
assay
≥96%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
powder
form
-
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexyl acetate
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Bod vzplanutí (°C)
58 °C - DIN 51758
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)