Přeskočit na
245852
Propyl formate
97%
Synonyma:
n-Propyl methanoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 420,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCOOCH2CH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-798-0
Beilstein/REAXYS Number:
1739272
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
1 420,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.03 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 29.5 °C), 50 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
851 °F
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
solubility
water: soluble 45 part(lit.), alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Propyl formate was used in the synthesis of the radicals - CH3CH2CHOCHO, CH3CHCH2OCHO, and CH2CH2CH2OCHO by TiCl3.H2O2 radical-generating method.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
241032W294306244732
description
97%
description
contains 60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer, 99%
description
≥97%
description
contains copper as stabilizer, 97%
assay
97%
assay
99%
assay
≥97%
assay
97%
solubility
alcohol: miscible(lit.), water: soluble 45 part(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
solubility
petroleum ether: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), acetone: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), water: soluble 800 part(lit.), oil: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
diethyl ether: miscible, water: insoluble(lit.), alcohol: miscible(lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.599 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl formate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-74-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)