Merck
233412
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate
97%, for peptide synthesis
Synonyma:
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl cyanoglyoxalate-2-oxime, Ethyl isonitrosocyanoacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NCC(=NOH)CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-351-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774783
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
130-132 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, ester, nitrile, oxime
SMILES string
CCOC(=O)C(=N\O)\C#N
InChI
1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
InChI key
LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
General description
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate is a potential replacement for zobenzotriazole and benzotriazole derivatives used in peptide synthesis.
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate is also called as Oxyma. It is a highly efficient greener alternative for the amide and peptide synthesis.
Application
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate has been used as an additive for the carbodiimide-mediated amide bond formation during established peptide synthesis method.For peptide synthesis grade material, please see product 851086.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)