228796
3-Thiopheneethanol
99%
Synonyma:
2-(3-Thienyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)thiophene
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
110-111 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccsc1
InChI
1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2
InChI key
YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)