Přeskočit na
228753
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
95%
Synonyma:
(Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium hydrochloride, 4-Nicotinoyl chloride hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic acid chloride hydrochloride, Isonicotinic acid chloride hydrochloride, Isonicotinyl chloride hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
564,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 500,00 Kč
1 875,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 850,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4ClNO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
254-331-2
MDL number:
Assay:
95%
564,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
mp
159-161 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
functional group
acyl chloride
SMILES string
Cl[H].ClC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H
InChI key
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Isonicotinoyl chloride hydrochloride was used in the synthesis of 7,16-diisonicotinoyltetraaza[14]annulene.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
119490285633243086
description
95%
description
97%
description
95%
description
98%
assay
95%
assay
97%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
mp
159-161 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
mp
220-224 °C (dec.) (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
functional group
-
functional group
amine
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)