Hlavní dokumenty
227560
Sigma-Aldrich
trans-7-Tetradecene
97%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
InChI key
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)