Hlavní dokumenty
227307
Sigma-Aldrich
Sodium triethylborohydride solution
1.0 M in toluene
Synonyma:
Sodium triethylborate, Sodium triethylhydridoborate, Sodium triethylhydroborate
About This Item
Lineární vzorec:
(C2H5)3NaBH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.99
Beilstein/REAXYS Number:
4151241
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1.0 M in toluene
density
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Reactant for:
  • Preparation of alcohols by hydrogenation of ketones catalyzed by an iron pincer complex
  • Preparation of alkali metal boron monohydride complexes
  • Coordinative substitution reactions
  • Ligand exchange reactions
  • Hydridic reagent
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)