Přejít k obsahu
91741
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
Synonyma:
TMS triflate, TMSOTf, Trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilylester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3SO3Si(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.26
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-565-4
Beilstein/REAXYS Number:
1868911
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.36 (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
density
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChI key
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate may be used to catalyze:
  • Allylation of acetals to form homoallyl ethers.
  • Synthesis of 1,2-trans-glycosides.
  • Conversion of alcohols to esters.
  • Aminomethylation of silyl enol ethers with aminomethyl alkyl ethers.
  • Glycosidation of (+)-4-demethoxyanthracyclinones.
Other Notes
Efficient silylating agent and strong Lewis acid catalyst ; Review
Still not finding the right product?
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)