Přeskočit na
225800
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
98%
Akční nabídka
Synonyma:
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 110,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.43
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-950-3
Beilstein/REAXYS Number:
1744217
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
1 680,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI key
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
284467252867360503
description
98%
description
anhydrous, 99.8%
description
98%
description
contains 50 ppm BHT as stabilizer, ACS reagent, ≥99.3%
assay
98%
assay
99.8%
assay
98%
assay
≥99.3%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
165-166 °C (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)