Přeskočit na
218766
4-Aminotoluene-3-sulfonic acid
99%
Synonyma:
2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid, 4-Methylaniline-2-sulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 920,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H3(CH3)SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
187.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-831-3
Beilstein/REAXYS Number:
2211509
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
1 920,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
solubility
water: soluble 6 g/L at 20 °C
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Cc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Aminotoluene-3-sulfonic acid acts as Schiff base ligand and forms binary and ternary complexes with Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) ions.
Application
4-Aminotoluene-3-sulfonic acid was used to investigate the enrichment of aminobenzoic acids and aminotoluenesulfonic acids using graphitized carbon black (GCB) by solid-phase extraction. It was also used in the synthesis of azobenzene derivatives.
Legal Information
DuPont product
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
25061986195S2130
description
99%
description
97%
description
purum p.a., ≥98.0% (T)
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
99%
assay
97%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
solubility
water: soluble 6 g/L at 20 °C
solubility
water: very slightly soluble(lit.)
solubility
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
carboxylic acid, sulfonic acid
functional group
carboxylic acid, sulfonic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)