205664
1′-Hydroxy-2′-acetonaphthone
99%
Synonyma:
2-Acetyl-1-naphthol
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
solid
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-7,14H,1H3
InChI key
JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)