Merck
204544
Tellurium
99.999% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Te
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
127.60
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38040201
UNSPSC Code:
12141913
NACRES:
NA.23
EC Number:
236-813-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
pieces
composition
Te
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Te]
InChI
1S/Te
InChI key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tellurium is a p-type narrow band gap semiconducting metalloid with excellentphotoconductive and thermoconductive properties. It is widely as a fundamentalconstituent of photovoltaic solar panels, thermoelectronic devices, andalloys.
Application
Tellurium is an essential component for advanced materials including topological insulators such as thermoelectric materials and telluride nanowires. The form of this material is ideally suited for vacuum deposition techniques such as MBE.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
13494-80-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)