Přeskočit na
184675
3-Methylstyrene
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyma:
3-Vinyltoluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 450,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.18
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-889-2
Beilstein/REAXYS Number:
1304618
MDL number:
4 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
contains
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
170-171 °C (lit.)
mp
−82-−81 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
69180522864M80806
description
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
description
≥95.0% (GC)
description
60% meta, 40% para and 1% ortho, 99%, contains ~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
description
96%, contains 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
assay
99%
assay
≥95.0% (GC)
assay
99%
assay
96%
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 20 °C
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
−82-−81 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
n20/D 1.543
refractive index
n20/D 1.5425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
contains
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
contains
-
contains
~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
contains
3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)