Přeskočit na
175439
4-Isopropylaniline
99%
Synonyma:
p-Aminocumene, Cumidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 010,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHC6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
135.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-797-2
Beilstein/REAXYS Number:
1930544
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
1 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
226-227 °C/745 mmHg (lit.)
solubility
H2O: insoluble
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
InChI key
LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
General description
4-isopropylaniline is a metabolite of phenylurea herbicide isoproturon.
Application
4-Isopropylaniline was used in the hydroamination of phenylacetylene.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
268887
description
99%
description
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: insoluble
solubility
-
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Isopropylaniline
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
197.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
92 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)