Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 825,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 470,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH2COCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.10
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-797-9
Beilstein/REAXYS Number:
1447081
MDL number:
825,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
technical grade
Quality Segment
assay
(Remarks on Titration H2SO4 <= 1.0%)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description ≥98.5% (NaOH, titration) | description technical grade, 90% | description ≥98% (titration) |
| grade technical grade | grade - | grade technical grade | grade - |
| assay (Remarks on Titration H2SO4 <= 1.0%) | assay ≥98.5% (NaOH, titration) | assay 90% | assay ≥98% (titration) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 133 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 13-14 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
392.0 °F - open cup
flash_point_c
200 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?