Přeskočit na
15992
cis,cis-Muconic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonyma:
cis,cis-2,4-Hexadienedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 270,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722246
Assay:
≥97.0% (HPLC)
5 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
194-195 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)/C=C\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1-,4-2-
InChI key
TXXHDPDFNKHHGW-CCAGOZQPSA-N
General description
cis,cis-Muconic acid is a naturally-occurring organic acid. It is also referred as 2E,4E-hexa-2,4-dienedioic acid. It is used in the manufacture of several widely-used consumer plastics. Its microbial production via extending shikimate pathway has been reported.
Application
  • Biotechnological production methods: Research highlights various biotechnological approaches to enhance the synthesis of cis,cis-muconic acid, which can serve as a precursor for biodegradable polymers and other bio-based plastics, aligning with sustainable chemical manufacturing goals (Son et al., 2023).
  • Industrial application in polymer industry: The potential application of cis,cis-muconic acid in the polymer industry is explored, focusing on its role as a precursor for manufacturing eco-friendly, bio-based plastics, thereby contributing to sustainable industrial practices (Palumbo et al., 2024).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL83833900846862169
cis-Aconitic acid phyproof® Reference Substance
PHL83833
cis-Aconitic acid
description
≥97.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
description
synthetic, 98%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (CP)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
194-195 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
mp
-
mp
186-188 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
hydroxyl, ketone, carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?