Přeskočit na
148962
Ethyl hexanoate
≥99%
Synonyma:
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
706,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
840,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-640-3
Beilstein/REAXYS Number:
1701293
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
706,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl hexanoate is one of the odorants contributing to the typical guava aroma. It also contributes to the fresh strawberry aroma.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W24391408375W243906
Ethyl hexanoate analytical standard
Supelco
08375
Ethyl hexanoate
description
≥99%
description
natural, ≥98%, FCC, FG
description
analytical standard
description
≥98%, FCC, FG
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406-1.408, n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
168 °C (lit.)
bp
168 °C (lit.)
bp
168 °C (lit.)
bp
168 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl hexanoate
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
127.4 °F - closed cup
flash_point_c
53 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)