Přeskočit na
14502
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
Mw 3,000, carboxyl reactive, amine
Synonyma:
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
11 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Mw 3,000
mol wt
Mw 3,000
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
amine
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1450414508752460
description
Mw 3,000
description
Mw 6,000
description
Mw 10,000
description
average Mn 10,000
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mol wt
Mw 3,000
mol wt
-
mol wt
Mw 10,000
mol wt
average Mn 10,000
Ω-end
amine
Ω-end
amine
Ω-end
amine
Ω-end
amine
α-end
amine
α-end
amine
α-end
amine
α-end
amine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) bis(amine)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)