Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 010,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 520,00 Kč 6 390,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H22O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-592-0
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
3 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
solid
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy (yellow to orange to light red-brown)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C=O)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
InChI key
DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde can be used as a starting material to synthesize:
- Biodegradable polyazomethine hydrogels by reacting with melamine via oxidative polymerization reaction.
- 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-2,6-di-tert butyl-phenol by treating with 1,2-phenylenediamine in ethanol.
- 2-{(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylene}-4-cyclopentene-1,3-dione (TX-1123) as a potent protein tyrosine kinase inhibitor.
- Polyazomethine and ascorbic acid-based selective and sensitive fluorescent chemosensor for the detection of Al and Fe metal ions.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| solubility ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy (yellow to orange to light red-brown) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| functional group aldehyde | functional group hydroxyl | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?