Přeskočit na
132098
Triethylenetetramine
technical grade, 60%
Synonyma:
DEH 24, EPH 925
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
649,00 Kč
486,75 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 050,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 100,00 Kč
2 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 630,00 Kč
18 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030302
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-950-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605448
Form:
liquid
486,75 Kč
Ceníková cena649,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
~5 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
concentration
60%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble, water: soluble
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
InChI key
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TERT(7015)
General description
Triethylenetetramine is used as a chelating agent and as a curing agent for epoxy resins.
Application
  • Triethylenetetramine in surface passivation: Research on the photooxidation inhibition of pyrite highlights the role of DTC-TETA (dithiocarbamate-triethylenetetramine) in modifying photogenerated carrier migration pathways, indicating its potential in environmental chemistry and surface science (Shu et al., 2024).
  • Poly(urethane-urea) microcapsules crosslinked by triethylenetetramine: An investigation into poly(urethane-urea) microcapsules revealed that triethylenetetramine as a crosslinker can modulate the release of pesticides, providing insights into controlled release systems in agricultural sciences (Wang et al., 2024).
Features and Benefits
Triethylenetetramine is room or low temperature curing agent.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
90460D208000
description
technical grade, 60%
description
≥97.0% (T)
description
98%
solubility
water: soluble, alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
bp
266-267 °C (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
mp
12 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
mp
199-203 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylenetetramine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
264.2 °F
Bod vzplanutí (°C)
129 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hello, This is a 60% teta solution, I would like to know the 40% material, is it water or another solvent? Thanks in advance, Mohsne
    1 answer
    1. This material is at least 60% Triethylenetetramine. The concentration of other components are not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicates the other constituents are primarily Tris(aminoethylamine) (TAEA), Diaminoethylpiperazine (DAEP), and Piperazinoethylethylenediamine (PEEDA). The material has not been diluted with water or other solvent.