Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 973,00 Kč |
O této položce
973,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
mp
213-215 °C (lit.)
functional group
amide, nitro
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI key
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description γ-glutamyl transpeptidase substrate | description 99 atom % D | description - |
| assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% (CP) | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 213-215 °C (lit.) | mp - | mp 19-20 °C (lit.) | mp 218-223 °C |
| functional group amide, nitro | functional group - | functional group - | functional group phosphine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitroacetanilide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?