Přeskočit na
12804
HBTU
≥98.0% (T), for peptide synthesis
Synonyma:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 180,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 540,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H16F6N5OP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
379.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
423-020-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7328329
1 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
HBTU, ≥98.0% (T)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
General description
HBTU is a peptide coupling agent used in Fmoc-based solid-phase peptide synthesis.
Application
Recent studies show that crystal as well as solution structure of this coupling agent is a guanidinium N-oxide and not an uronium compound; Coupling reagent for peptide synthesis; advantages are: very low racemization, simple reaction conditions, very short reaction time, and high yields.
HBTU is a peptide coupling agent for peptide synthesis. It has also been used in standard Fmoc-based solid-phase peptide synthesis (SPPS) protocol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
128068597104936
HBTU ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
12804
HBTU
description
≥98.0% (T)
description
≥97.0% (N)
description
≥98.0% (CHN)
description
≥98.0% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
amine, chloro
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97.0% (N)
assay
≥98.0% (CHN)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
143-153 °C
mp
185-190 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HBTU
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?