Přeskočit na
126411
1,3-Dimethylbutylamine
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2CH(CH3)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-549-6
MDL number:
Assay:
98%
1 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.4085 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
density
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)CC(C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3
InChI key
UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dimethylbutylamine has been used to study the application of unfunctionized polymethacrylate resin (TSKgel G3000PWXL) as a stationary phase in liquid chromatography with UV detection.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S408158
description
98%
description
-
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
bp
108-110 °C (lit.)
bp
-
density
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.4085 (lit.)
refractive index
-
functional group
amine
functional group
-
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
55.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
13 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)