Merck
123943
Bis(4-nitrophenyl) phosphate
99%
Synonyma:
Di-4-nitrophenyl hydrogenphosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(O2NC6H4O)2P(O)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
340.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-434-7
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
172-175 °C (lit.)
functional group
nitro, phosphate
SMILES string
OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N2O8P/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,19,20)
InChI key
MHSVUSZEHNVFKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(4-nitrophenyl) phosphate(BNPP) has been used as substrate to determine the enzyme activity of root phosphodiesterases of wetland plants. BNPP has been used to study the mechanism of cleavage of BNPP using oxamido-bridged dinuclear copper(II) complexes as catalysts.
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)