Přeskočit na
115126
Methyl 10-undecenoate
96%
Synonyma:
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 360,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-910-8
MDL number:
1 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
InChI key
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 10-undecenoate is the chain stopper in the polymerization of long-chain aliphatic α,ω-diene through acyclic diene metathesis (ADMET). This helps in tuning the molecular weight of the resulting polyester in a range varying from 10 to 45 kDa.
Application
Methyl 10-undecenoate is an unsaturated fatty acid ester that can be used as a substrate:
  • To prepare bifunctional polymer precursors via hydroformylation reaction.
  • To synthesize α,ω-ester amides via aminocarbonylation in the presence of palladium catalyst.
  • To modify commercial silicone monomer, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, for the preparation of silicone hollow nano/microstructures in water by hydrosilylation reaction.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
307785W24610749661
description
96%
description
97%
description
≥97%, FG
description
≥95.0% (GC)
functional group
allyl, ester
functional group
allyl, ester
functional group
-
functional group
allyl, ester
assay
96%
assay
97%
assay
≥97%
assay
≥95.0% (GC)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415
bp
245 °C (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
bp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 10-undecenoate
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)