Přeskočit na
112186
4-Bromobenzyl bromide
98%
Akční nabídka
Synonyma:
α,4-Dibromotoluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 940,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H4CH2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
249.93
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-636-5
Beilstein/REAXYS Number:
606498
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
1 200,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
62-64 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromobenzyl bromide was used to prepare a 20-member aminomethyl-substituted biaryl library via sequential N-alkylation of various amines.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
154253658367187070
description
98%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
62-64 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
mp
90-94 °C
mp
29-32 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?