Přeskočit na
107751
5-Hydroxy-L-tryptophan
98% (calc. on dried substance)
Synonyma:
(S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxytryptophan, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 140,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-411-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
88200
1 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
assay
98% (calc. on dried substance)
form
solid
optical activity
[α]22/D −30°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.4850 (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
399698H9772C7629
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
98% (calc. on dried substance)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
optical activity
[α]22/D −30°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
mp
270 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxy-L-tryptophan
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What is the Solubility of 5-Hydroxy-L-tryptophan.  107751-1G
    1 answer
    1. We have not tested the solubility of this product. However, historical data indicates that this material is soluble in water at 10 mg/mL at 40 °C.