Přejít k obsahu
102644
Ethyl 4-fluorobenzoate
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
FC6H4CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-194-8
Beilstein/REAXYS Number:
1866794
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 4-fluorobenzoate is a clear colorless liquid. The purified [18F]fluoride is used for solution phase nucleophilic labeling of ethyl [18F]4-fluorobenzoate. Ethyl 4-fluorobenzoate causes N-arylation of 5-methoxyindole in presence of 18-crown-6 by using microwave-assisted technology.
Application
Ethyl 4-fluorobenzoate may be used in the synthesis of 4,4′-(1,4-piperazinediyl) bisbenzoic acid ethyl ester.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
177.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
81 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)