Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Round crystal window
Products
Marca
Sigma-Aldrich (18)
Diámetro (mm)
Técnica
Filtre los productos.
Showing 1-18 of 18
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Z123595
Round crystal window,
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z123609
Round crystal window,
KBr, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267724
Round crystal window,
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267562
Round crystal window,
CaF
2
, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z805289
Round crystal window,
KBr, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z805165
Round crystal window,
NaCl, diam. × thickness 22 mm × 4 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267627
Round crystal window,
KBr, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267635
Round crystal window,
KBr, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267813
Round crystal window,
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267694
Round crystal window,
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z123633
Round crystal window,
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267732
Round crystal window,
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267805
Round crystal window,
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z804622
Round crystal window,
CaF
2
, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267791
Round crystal window,
ZnSe, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267686
Round crystal window,
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267651
Round crystal window,
KBr, diam. × thickness 49 mm × 6 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z267643
Round crystal window,
KBr, diam. × thickness 38 mm × 6 mm