Z123633
Round crystal window
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Productos recomendados
Materiales
Irtran-2
composición
ZnS (Irtran-2)
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
25 mm × 2 mm
transmitancia
17,000-72,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refracción
n/D 2.26 (at 2 μm)
Descripción general
Cut and polished quality crystal windows.
Insoluble in water; withstands thermal and mechanical shocks; avoid strong oxidizers: fringes induced due to high refractive index.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)