Documentos clave
Z805289
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
KBr
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
20 mm × 2 mm
Descripción general
Cut and polished quality crystal windows.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)