Z267562
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
CaF2
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
25 mm × 2 mm
transmitancia
77,000-111,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refracción
n/D 1.42 (at 2 μm)
Categorías relacionadas
Descripción general
A strong crystal; resists most acids and alkalis; withstands high-pressure; insoluble in water; no fog.
Cut and polished quality crystal windows.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)