Centrifugación de laboratorio
Las centrífugas y las microcentrífugas se utilizan en microbiología, cultivo de tejidos, biología molecular, PCR, genómica, aplicaciones clínicas, descubrimiento de fármacos y proteómica. Deben seleccionarse en función de su velocidad de giro y fuerza g, aplicación, tamaño de la muestra, rendimiento y tamaño. Hay modelos que se adaptan a los requisitos individuales desde el bajo rendimiento de sobremesa hasta modelos refrigerados de gran volumen y gran velocidad. Ofrecemos una selección de centrífugas, rotores, cubetas y adaptadores que se adaptan a sus requisitos de procesamiento.
Productos
Centrífugas Eppendorf®
La cartera de productos Eppendorf® ofrece una completa línea de centrífugas, como minicentrífugas, microcentrífugas, centrífugas compactas y centrífugas de sobremesa de gran capacidad con y sin prestaciones de refrigeración para satisfacer sus requisitos diarios de laboratorio. Tras introducir su primera centrífuga en 1964, la marca Eppendorf® cuenta ahora con muchas opciones de modelos de centrífuga, como:
|
|
Ya necesite centrifugar unos pocos tubos o si su trabajo requiere una versatilidad extra para manejar mayores volúmenes de tubos o placas, la cartera de productos Eppendorf® cuenta con la solución de centrífuga que necesita.
MINICENTRÍFUGAS BENCHMARK SCIENTIFIC
La minicentrífuga MyFuge™ es una centrífuga personal que cabe prácticamente en la palma de su mano. Ideal para una centrifugación rápida de microtubos y tubos de PCR, la minicentrífuga MyFuge™ es extremadamente fácil de usar. Basta con cerrar la tapa y el rotor alcanza instantáneamente las 6 000 rpm.
Si sus muestras están en tiras de tubos, la minicentrífuga StripSpin™ 12 de Benchmark podría ahorrarle tiempo. Es la única minicentrífuga diseñada para la centrifugación de tiras de PCR de 12 posiciones. Con una velocidad fija que produce 2 000 x g, esta centrífuga es perfecta para centrifugaciones rápidas.
Si utiliza placas multipocillo, la microcentrífuga Benchmark Scientific C2000 PlateFuge™ es la primera centrífuga de tamaño «mini» con un rotor oscilante para microplacas. Centrifugar las placas antes de la PCR garantiza que todos los reactivos estén en el fondo de los pocillos para obtener concentraciones adecuadas y mejores rendimientos. A pesar de su tamaño extraordinariamente pequeño (9x10 pulgadas), la microcentrífuga PlateFuge™ incluye un rotor oscilante de diseño exclusivo capaz de alojar 2 microplacas. La cámara del rotor de fácil acceso de la C2000 incluye dos portaplacas que descansan en un ángulo de 75°. Esto permite la introducción segura de las placas sin necesidad de utilizar cintas adhesivas ni tapones.
Centrífugas Corning LSE™
- La minimicrocentrífuga Corning LSE™ es un instrumento de sobremesa personal que funciona a una velocidad fija de 6 000 rpm (2 000 x g) y que se ha diseñado para centrifugaciones rápidas de micromuestras. Ofrece un sistema de rotor de liberación rápida que elimina la necesidad de herramientas para cambiar los rotores, con un diseño ergonómico para una manipulación cómoda.
- La microcentrífuga de alta velocidad Corning LSE™ cuenta con una interfaz de control digital fácil de usar y un rendimiento de alta velocidad para separaciones rápidas de ácidos nucleicos y proteínas. Se utilizan dos mandos de control para ajustar con precisión la velocidad del rotor y el tiempo de funcionamiento, y los parámetros se muestran en las pantallas LED de fácil lectura. Esta microcentrífuga incorpora un accionamiento sin escobillas y un exclusivo sistema de refrigeración del aire para reducir el ruido y minimizar el calentamiento de las muestras incluso durante ciclos prolongados a la máxima velocidad, permitiendo una aceleración rápida hasta una velocidad máxima de 13 300 rpm/16 300 x g.
- La centrífuga compacta Corning LSE™ es una centrífuga que ahorra espacio, ideal para utilizar en laboratorios de investigación en ciencias de la vida e industriales. Existen cuatro rotores angulares para esta centrífuga, entre ellos, un innovador rotor combinado diseñado por Corning para permitir una mayor versatilidad. Este rotor multiuso puede alojar varios tamaños de tubo: tubos de microcentrífuga de 5 ml, así como tubos de centrífuga de fondo redondo y cónico de 15 ml y 50 ml.
Centrífugas Labnet
- Las minimicrocentrífugas Labnet funcionan a una velocidad fija de 6 000 rpm (x g) y se han diseñado para la centrifugación rápida de micromuestras. El funcionamiento se hace más sencillo y cómodo con el diseño de un sistema de rotor de liberación rápida y freno electrónico. Una vez cargadas las muestras y cerrada la tapa, el rotor acelera rápidamente hasta 6 000 rpm. Este rango de velocidad es ideal para llevar las pequeñas gotas al fondo de los tubos para microfiltraciones o como separaciones básicas.
- La centrífuga para portaobjetos Labnet Slide Spinner está diseñada para secar micromatrices antes del análisis. Seca dos portaobjetos en tan sólo 10 segundos para obtener imágenes y resultados de cribado de calidad. Los portaobjetos se colocan en casetes que atrapan todo el líquido sin salpicar. Las casetes son reutilizables.
- La minicentrífuga Prism™ de Labnet es compacta y económica, lo que permite que cada estación de trabajo esté equipada con una centrífuga “personal”. La Prism™ Mini puede utilizarse para una amplia gama de separaciones en biología molecular y centrifugados rápidos. La centrífuga se ha diseñado para ser extremadamente compacta con un tamaño excepcionalmente pequeño.
- La minicentrífuga de placas MPS 1000 de Labnet es la primera centrífuga diseñada de manera específica para una centrifugación rápida y sencilla de muestras en placas o microplacas de PCR.
- La Spectrafuge™ 16M es la microcentrífuga compacta de alta velocidad perfecta. Produciendo un máximo de 16 000 x g, es la unidad ideal para aplicaciones de ADN.